Merck
456861
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenoxyacetonitrile
98%
Wybierz wielkość
5 G
148,00 zł
25 G
309,40 zł
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
148,00 zł
25 G
309,40 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4OCH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
148,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
solid
mp
45-49 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
nitrile
ciąg SMILES
Clc1ccc(OCC#N)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-7-1-3-8(4-2-7)11-6-5-10/h1-4H,6H2
Klucz InChI
YUGDKEWUYZXXRU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of C3-Substituted 4-Azaindoles: An Easy Access to 4-Azamelatonin and Protected 4-Azatryptophan.
Jeanty M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 73(!8), 7390-7393 (2008)
Novel and selective 5-HT2C/2B receptor antagonists as potential anxiolytic agents: synthesis, quantitative structure-activity relationships, and molecular modeling of substituted 1-(3-pyridylcarbamoyl) indolines.
Bromidge SM, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 41(10), 1598-1612 (1998)
Vlachou M, et al.
Heterocycles, 129-132 (2002)