Kluczowe dokumenty
456233
L-Aspartic acid dimethyl ester hydrochloride
97%
Synonim(y):
Dimethyl L-aspartate hydrochloride, L-Asp(OMe)OMe·HCl
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
115-117 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Cl.COC(=O)C[C@H](N)C(=O)OC
InChI
1S/C6H11NO4.ClH/c1-10-5(8)3-4(7)6(9)11-2;/h4H,3,7H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
Klucz InChI
PNLXWGDXZOYUKB-WCCKRBBISA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?