Merck
455733
Sigma-Aldrich
(2-Methoxyphenoxy)acetic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4OCH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
mp
123-126 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccccc1OCC(O)=O
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-4-2-3-5-8(7)13-6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
IHONYPFTXGQWAX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Sasaki et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 14(8), 621-631 (1984-08-01)
The disposition and metabolism of amosulalol hydrochloride, a combined alpha- and beta-adrenoceptor blocking agent, were studied in rats, dogs and monkeys. After oral administration of [14C]amosulalol hydrochloride, the plasma concentration of radioactivity reached a maximum at 0.5 to 1 h
W Chen et al.
Applied and environmental microbiology, 50(6), 1451-1456 (1985-12-01)
Veratrylglycerol-beta-guaiacyl ether (0.2 g/liter), a lignin model compound, was found to be degraded by mixed rumen bacteria in a yeast extract medium under strictly anaerobic conditions to the extent of 19% within 24 h. Guaiacoxyacetic acid, 2-(o-methoxyphenoxy)ethanol, vanillic acid, and