Merck
455539
Sigma-Aldrich
4-Ethoxyphenylboronic acid
Synonim(y):
4-Ethoxybenzeneboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5OC6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
121-128 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO3/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
Klucz InChI
WRQNDLDUNQMTCL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent biorący udział w reakcjach sprzęgania krzyżowego Suzuki
Reagent biorący udział w syntezie biologicznie aktywnych cząsteczek, w tym:
  • Nowe modulatory białka przeżycia neuronu ruchowego do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni
  • Amino-trimetoksyfenylo-arylotiazole do stosowania jako inhibitory mikrotubul i środki przeciwnowotworowe
  • Bicykliczne pochodne hydroksyfenylometanonu do stosowania jako inhibitory dehydrogenazy hydroksysteroidowej
  • Podwójne środki immunosupresyjne i przeciwzapalne
  • Środki antyproliferacyjne poprzez reakcje krzyżowego sprzęgania / aminowania Suzuki
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)