Kluczowe dokumenty
455164
Tricyclohexylphosphine solution
20 wt. % in toluene
Synonim(y):
NSC 158657, PCy3
Wybierz wielkość
440,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
440,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
stężenie
20 wt. % in toluene
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C18H33P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h16-18H,1-15H2
Klucz InChI
WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Carbonylative Suzuki-coupling of benzyl halides with potassium aryltrifluoroborates
- Suzuki-Miyaura reactions of aryl sulfonates / halides with arylboronic acids
- Synthesis of an acromelic acid A analog based 11C-labeled PET tracer
- Synthesis of (-)-Exiguolide and its analogues
- Allylation of zinc enolates
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?