Merck
454168
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-4′-(phenylethynyl)benzophenone
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C≡CC6H4COC6H4F
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
151-153 °C (lit.)
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)C#Cc3ccccc3
InChI
1S/C21H13FO/c22-20-14-12-19(13-15-20)21(23)18-10-8-17(9-11-18)7-6-16-4-2-1-3-5-16/h1-5,8-15H
Klucz InChI
SKWWXACONTVUHM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and Characterization of Hyperbranched Poly (Arylene-Ether-Ketone-Imide)s Containing Phenylethynyl Groups.
Wang DH, et al.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 46(1), 793-794 (2005)
Endgroup substituent effects on the rate/extent of network formation and adhesion for phenylethynyl-terminated poly (arylene ether sulfone) oligomers.
Ayambem A, et al.
Polymer, 41(13), 5109-5124 (2000)
New hexaarylbenzene-containing di-and tetrafluoroarenes.
Keshtov ML, et al.
Russian Chemical Bulletin, 54(8), 1939-1941 (2005)