Merck
453870
Sigma-Aldrich
2-Vinylnaphthalene
optical grade, 98%
Synonim(y):
β-Vinylnaphthalene, (2-Naphthyl)ethene, 2-Ethenylnaphthalene
About This Item
Wzór liniowy:
C10H7CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
optical grade
Próba
98%
mp
64-68 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C=Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h2-9H,1H2
Klucz InChI
KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used in plastic scintillators, neutron detectors and other demanding device applications.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT SE 2
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shuliang Yang et al.
Chemistry, an Asian journal, 11(19), 2797-2801 (2016-04-29)
We report an efficient and controllable route to prepare magnetic tubular nanoreactors composed of a mesoporous SiO