Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 686,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3C≡C(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
686,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.4340 (lit.)
density
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC#CCCCC
InChI
1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
JWBQJUFCNOLNNC-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Decyne is a symmetrical dialkylacetylene derivative that can be prepared from 1-hexyne.
Application
5-Decyne may be used in the preparation of:
- B
- -(cis-5-decenyl)-9-BBN (9-BBN= 9-borabicyclo[3,3,1]nonane)
- 5-decanone
- (Z)-5-ethyl-6-decene
- trans-5-decene
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 98% | assay ≥99% | assay 97% |
| refractive index n20/D 1.4340 (lit.) | refractive index n20/D 1.424 (lit.) | refractive index n20/D 1.411 (lit.) | refractive index n20/D 1.529 |
| density 0.766 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.74 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.73 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.579 g/mL at 25 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?