Merck
453579
Sigma-Aldrich
(Formyloxy)acetonitrile
99%
Synonim(y):
Cyanomethyl formate
About This Item
Wzór liniowy:
HCOOCH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.06
Beilstein:
1741714
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
gęstość
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)OCC#N
InChI
1S/C3H3NO2/c4-1-2-6-3-5/h3H,2H2
Klucz InChI
ZFLAEHBSVFWEHW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Formyloxy-acetonitrile-a reagent for convenient N-and O-formylations.
Deutsch J, et al.
J. Prakt. Chem./Chem.-Ztg., 338(1), 488-490 (1996)
A convenient procedure for the formylation of amines and alcohols using cyanomethyl formate.
Deutsch J and Niclas H-J.
Synthetic Communications, 23(11), 1561-1568 (1993)
UV-Induced Rotamerization and Vibrational Spectra of the Conformers of Cyanomethyl Formate: Matrix Isolation Infrared and ab Initio Studies.
Dahlqvist M, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 101(7), 1260-1266 (1997)