Merck
387797
Sigma-Aldrich
4-Bromo-N,N-bis(trimethylsilyl)aniline
97%
Wybierz wielkość
5 ML
256,90 zł
25 ML
1300,00 zł
256,90 zł
Cena katalogowa367,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
256,90 zł
25 ML
1300,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4N[Si(CH3)3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
256,90 zł
Cena katalogowa367,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
bp
156-158 °C/23 mmHg (lit.)
gęstość
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)N(c1ccc(Br)cc1)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H22BrNSi2/c1-15(2,3)14(16(4,5)6)12-9-7-11(13)8-10-12/h7-10H,1-6H3
Klucz InChI
YJYMZGDBOMZWSR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
4-bromo-N,N-bis(trimetylosililo)anilina jest N-zabezpieczonym odczynnikiem arylowym stosowanym w syntezie:
  • Hydrofilowych sprzężonych dimerów porfiryny do jedno- i dwufotonowej terapii fotodynamicznej.[1]
  • Funkcjonalizowany polimer metaloorganiczny, poli(ferrocenylosilan).[2]
  • Borylaniliny, takie jak 4-(dimesityloborylo)anilina i 4-(dimesityloborylo)-3,5-dimetyloanilina.[3]
  • Zawierające krzem oligomeryczne poli(imido-amidy) (PIA).[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of hydrophilic conjugated porphyrin dimers for one-photon and two-photon photodynamic therapy at NIR wavelengths.
Balaz M, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 7(5), 874-888 (2009)
Revisiting Borylanilines: Unique Solid-State Structures and Insight into Photophysical Properties.
Sudhakar P, et al.
Organometallics, 32(10), 3129-3133 (2013)
Versatile and convenient routes to functionalized poly (ferrocenylsilanes).
Jakle F, et al.
Macromolecular Rapid Communications, 21(18), 1291-1296 (2000)
Silicon-containing oligomeric poly (imido-amides) with amino moieties. Synthesis, characterization and thermal studies.
Tagle L H, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(57), 30197-30210 (2014)