Merck
453242
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)phenyl isocyanate
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClCH2C6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.567 (lit.)
tw
45-47 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)10-6-11/h1-4H,5H2
Klucz InChI
XTYOTPBIDRGAML-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ahmad Basheer et al.
The Journal of organic chemistry, 71(26), 9743-9750 (2006-12-16)
The reaction of omega-chloroalkyl isocyanates Cl(CH2)nNCO (n = 2 (2), 3 (4)) and isothiocyanate Cl(CH2)2NCS (3) with active methylene compounds CH2YY' 1 in the presence of Et3N or Na give 2-YY'-methylene-1,3-oxazolidines, (E,Z)-1,3-thiazolidines, and 1,3-oxazines from 2, 3, and 4, respectively.