Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 240,00 zł 180,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 555,00 zł 416,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
180,00 zł
Cena katalogowa240,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]20/D +26°, c = 1% in methanol
mp
60-64 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](O)C1
InChI
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h7,11H,4-6H2,1-3H3/t7-/m0/s1
InChI key
APCBTRDHCDOPNY-ZETCQYMHSA-N
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form - |
| mp 60-64 °C (lit.) | mp 34-38 °C (lit.) | mp - |
| optical activity [α]20/D +26°, c = 1% in methanol | optical activity - | optical activity - |
| functional group hydroxyl | functional group ketone | functional group hydroxyl |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?