Merck
450685
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Benzyl-5,5-dimethyl-2-oxazolidinone
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
205.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +96°, c = 2 in chloroform
czystość optyczna
ee: 99% (HPLC)
mp
60-62 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)OC(=O)N[C@@H]1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2)10(13-11(14)15-12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,13,14)/t10-/m1/s1
Klucz InChI
AEEGFEJKONZGOH-SNVBAGLBSA-N
Zastosowanie
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis used in diastereoselective Michael additions.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Davies, S.G. Sanganee, H.J.
Tetrahedron Asymmetry, 6, 671-671 (1995)