Merck
449806
Sigma-Aldrich
Europium(III) fluoride
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Europium fluoride, Europium trifluoride
About This Item
Wzór liniowy:
EuF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.96
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.99% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: europium
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
tw
2280 °C (lit.)
ciąg SMILES
F[Eu](F)F
InChI
1S/Eu.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
HPNURIVGONRLQI-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Used in the preparation of novel mixed-metal fluorides and in studies on fluoride glasses.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 622, 1601-1601 (1996)
Ferroelectr., Lett. Sect., 20, 59-59 (1995)
Journal of Luminescence, 66, 290-290 (1995)
Journal of Non-Crystalline Solids, 197, 8-8 (1996)
R Peslin et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 80(6), 2198-2203 (1996-06-01)
Specific airway resistance (sRaw) measured by body plethysmography without conditioning of the inspired air to BTPS exhibits a strong frequency dependence related to the fact that the warming and wetting of the gas in the airways is not instantaneous (R.