Merck
449601
Sigma-Aldrich
Aluminum bromide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Aluminum tribromide, Aluminum tribromide (AlBr3 )
Wybierz wielkość
5 G
1060,00 zł
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1060,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
AlBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.69
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
anhydrous
ciśnienie pary
1 mmHg ( 81.3 °C)
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: aluminum
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
94-98 °C (lit.)
gęstość
3.205 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
Br[Al](Br)Br
InChI
1S/Al.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)