Przejdź do
A1577
Aluminum hydroxide hydrate
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
251,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
395,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Al(OH)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.00 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
244-492-7
MDL number:
Form:
powder
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
core: aluminum
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
50-57.5% (Al2O3, EDTA titration)
greener alternative category
SMILES string
O.O[Al](O)O
InChI
1S/Al.4H2O/h;4*1H2/q+3;;;;/p-3
InChI key
SMYKVLBUSSNXMV-UHFFFAOYSA-K
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This is an enabling product and can be used with lanthanide ions to convert photon energy in solar cells, promoting energy efficiency. Click here for more information.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
769460450308368458
description
-
description
powder, <45 μm
description
99.99% trace metals basis
description
98%
form
powder
form
powder
form
powder and chunks
form
powder, crystals or chunks, beads or granules
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
greener alternative category
Enabling
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative category
-
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
-
concentration
50-57.5% (Al2O3, EDTA titration)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
reaction suitability
core: aluminum
reaction suitability
core: aluminum
reaction suitability
core: aluminum
reaction suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum hydroxide hydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?