Merck
448834
Sigma-Aldrich
Cerium(III) sulfate hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Ce2(SO4)3·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
568.42 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for analytical purposes
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cerium
stężenie
30-45% Ce (EDTA titration)
gęstość
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ce.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
Klucz InChI
KKVSNHQGJGJMHA-UHFFFAOYSA-H
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)