Merck
203009
Sigma-Aldrich
Cerium(III) sulfate octahydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Oktahydrat trisiarczanu ceru(3+)
Wybierz wielkość
50 G
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
1700,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Ce2(SO4)3·8H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
712.54
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cerium
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
2.886 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ce.3H2O4S.8H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);8*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;/p-6
Klucz InChI
PQBKXYUMEMUVIH-UHFFFAOYSA-H
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1