For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
447935
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate
average Mn 300, methacrylate, methoxy, 300 ppm BHT as inhibitor, 100 ppm MEHQ as inhibitor
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
302,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
302,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate, average Mn 300, contains 300 ppm BHT as inhibitor, 100 ppm MEHQ as inhibitor
masa cząsteczkowa
average Mn 300
Poziom jakości
zawiera
100 ppm MEHQ as inhibitor
300 ppm BHT as inhibitor
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452
gęstość
1.05 g/mL at 25 °C
Ω-koniec
methacrylate
α-koniec
methoxy
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O(CCOCCOC)CCOCCOC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C13H24O6/c1-12(2)13(14)19-11-10-18-9-8-17-7-6-16-5-4-15-3/h1,4-11H2,2-3H3
Klucz InChI
KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.