Przejdź do
415332
Ethylene glycol methyl ether methacrylate
99%
Synonim(y):
2-Methoxyethyl methacrylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
538,00 zł
403,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.17
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
230-241-9
MDL number:
403,50 zł
Cena katalogowa538,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
65 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(2)7(8)10-5-4-9-3/h1,4-5H2,2-3H3
InChI key
YXYJVFYWCLAXHO-UHFFFAOYSA-N
General description
Polymers prepared from this monomer may have uses in polyelectrolytes and may be biocompatible.
Application
Used in the synthesis of copolymers of styrene and 2-methoxyethyl methacrylate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
408913730327447927
description
99%
description
contains 50-100 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
description
average Mn 4,000, contains ≤300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
description
95%
assay
99%
assay
98%
assay
-
assay
95%
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.100 g/cm3
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
65 °C/12 mmHg (lit.)
bp
56 °C/12 mmHg (lit.)
bp
-
bp
98 °C/3.5 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
powder or crystals
form
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
149.0 °F - closed cup
flash_point_c
65 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is there an inhibitor present in product 415332 and, if so, what is the concentration?
    1 answer
    1. The product contains 100 ppm of MEHQ.