Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 805,00 zł |
Informacje o tej pozycji
805,00 zł
Nazwa produktu
Poly(ethylene glycol) methyl ether acrylate, average Mn 2,000, contains MEHQ as inhibitor
form
solid
Quality Segment
mol wt
average Mn 2,000
contains
MEHQ as inhibitor
reaction suitability
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
transition temp
Tm 49-54 °C
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
<1.1
Ω-end
acrylate
α-end
methoxy
polymer architecture
shape: linear
functionality: monofunctional
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H6O2/c1-2-3(4)5;3-1-2-4/h2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI key
FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn 2,000, contains MEHQ as inhibitor | description average Mn 4,000, contains ≤300 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor | description average Mn 950, contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 300 ppm BHT as inhibitor | description average Mn 2,000 |
| form solid | form powder or crystals | form solid | form solid |
| polymer architecture shape: linear | polymer architecture shape: linear | polymer architecture shape: linear | polymer architecture shape: linear |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mol wt average Mn 2,000 | mol wt average Mn 4,000 | mol wt average Mn 950 | mol wt average Mn 2,000 |
| reaction suitability reagent type: chemical modification reagent | reaction suitability reagent type: chemical modification reagent | reaction suitability reagent type: chemical modification reagent | reaction suitability reagent type: chemical modification reagent |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene glycol) methyl ether acrylate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
150-76-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?