The molecular weight and aldehyde content are variable and reported in the lot specific Certificate of Analysis. A review of recent lots reveals a molecular weight range of 35 - 45 kDa and an aldehyde content of 22 - 24 mole%. However, these are reported values and not required specifications. Please see the link below to access a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/901777#product-documentation
Kluczowe dokumenty
901777
Poly(M(EO)2MA:Poly(OEGMA)
(90:10), aldehyde functionalized, 25 wt% solution in water
Synonim(y):
PEGMA-co-POEGMA
Wybierz wielkość
1310,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1310,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solution
proporcje
(90:10)
kolor
clear colorless to pale yellow
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
For product 901777, what's the molecular weight of this polymer, and how many aldehyde groups in the polymer? thanks!