Kluczowe dokumenty
447048
1,2-Bis(trichlorosilyl)ethane
97%
Synonim(y):
1,1,1,4,4,4-Hexachlorodisilethylene
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475 (lit.)
tw
202 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
gęstość
1.483 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Si](Cl)(Cl)CC[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H4Cl6Si2/c3-9(4,5)1-2-10(6,7)8/h1-2H2
Klucz InChI
WDVUXWDZTPZIIE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?