Merck
446807
Sigma-Aldrich
Perfluoropentadecane
≥98%
Synonim(y):
Dotriacontafluoropentadecane
About This Item
Wzór liniowy:
CF3(CF2)13CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
788.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98%
Formularz
solid
bp
228 °C (lit.)
mp
110-113 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15F32/c16-1(17,2(18,19)4(22,23)6(26,27)8(30,31)10(34,35)12(38,39)14(42,43)44)3(20,21)5(24,25)7(28,29)9(32,33)11(36,37)13(40,41)15(45,46)47
Klucz InChI
QKYNDPROJKKCEU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Perfluoropentadekan jest alkilofluorowanym budulcem.
Zastosowanie
Perfluoropentadekan może być użyty do skomponowania FC-70, obojętnej cieczy fluorowanej o wysokiej gęstości.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jeffrey R Millman et al.
Nature materials, 4(1), 98-102 (2004-12-21)
The miniaturization of chemical and biological processes in microfluidic devices and bioarrays is a major technological achievement. Microchips performing multiphase material synthesis operations could be a future step in this trend of miniaturizing technology. Here we show how electrically controlled