Merck
442860
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-octyne
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4C≡CCH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.46 (lit.)
bp
40-41 °C/0.5 mmHg (lit.)
gęstość
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCC#CCCl
InChI
1S/C8H13Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-5,8H2,1H3
Klucz InChI
OUMUOQQKEAGFCJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-chloro-2-oktyn jest halogenkiem propargilu. Opisano sprzęganie 1-chloro-2-oktyny za pomocą odczynnika tytanowo-organicznego.
Zastosowanie
1-Chloro-2-oktyn może być stosowany do syntezy 1,5-diynów w reakcji z 1,3-dilitopropynem.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
154.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
68 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qing-Han Li et al.
Organic & biomolecular chemistry, 12(38), 7634-7642 (2014-08-22)
A simple and mild catalytic coupling reaction of propargyl halides with organotitanium reagents is reported. The reaction of propargyl bromide with organo-titanium reagents mediated by NiCl2 (2 mol%) and PCy3 (4 mol%) in CH2Cl2 afforded coupling product allenes in good
The Dielectric Properties of Acetylenic Compounds. V. Acetylenic Halides and Alcohols.
Toussaint JA and Wenzke HH.
Journal of the American Chemical Society, 57(4), 668-670 (1935)
Palladium-Catalyzed Regioselective Coupling of Propargylic Substrates with Terminal Alkynes. Application to the Synthesis of 1, 2-Dien-4-ynes.
Condon-Gueugnot S and Linstrumelle G.
Tetrahedron, 56(13), 1851-1857 (2000)
Albán R Pereira et al.
The Journal of organic chemistry, 70(7), 2594-2597 (2005-03-25)
[reaction: see text] A new method for the synthesis of 1,5-diynes, from the reaction of 1,3-dilithiopropyne and propargyl chlorides, was developed. This new methodology was used to prepare (4E,6Z,10Z)-4,6,10-hexadecatrien-1-ol, one of the pheromone components of the cocoa pod borer moth
Ana Belén Ruiz-Muelle et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 22(7), 2427-2439 (2016-01-21)
The synthesis and structural characterization of allenyl titanocene(IV) [TiClCp2 (CH=C=CH2 )] 3 and propargyl titanocene(IV) [TiClCp2 (CH2 -C≡C-(CH2 )4 CH3 )] 9 have been described for the first time. Advanced NMR methods including diffusion NMR methods (diffusion pulsed field gradient