Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 256,00 zł 192,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11ClO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.69
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
192,00 zł
Cena katalogowa256,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
103-107 °C (lit.)
functional group
chloro, ketone, phenyl
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H11ClO/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,10H2
InChI key
DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form powder | form solid |
| mp 103-107 °C (lit.) | mp 166-170 °C (lit.) | mp 155-160 °C | mp 69-71 °C (lit.) |
| functional group phenyl, ketone | functional group ketone, amide | functional group ketone, iodo | functional group ketone, bromo |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?