Merck
541672
Sigma-Aldrich
4-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-butyne
97%
Wybierz wielkość
5 ML
298,00 zł
25 ML
1060,00 zł
298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
298,00 zł
25 ML
1060,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH≡C(CH2)2OSi(CH3)2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.43 (lit.)
bp
70-74 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCC#C
InChI
1S/C10H20OSi/c1-7-8-9-11-12(5,6)10(2,3)4/h1H,8-9H2,2-6H3
Klucz InChI
NUZBJLXXTAOBPH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
4-(tert-butylodimetylosililoksy)-1-buten może być stosowany w syntezie 1-(tert-butylodimetylosililoksy)-3-pentyno-5-olu i 1-(tert-butylodimetylosililoksy)-6,6-dimetylo-3-heptyno-5-olu.[1]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dihydrofurans via an Intramolecular Alkoxide Addition to an Allenylphosphine Oxide.
Pravia K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(17), 6031-6032 (1996)
Produkty
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.