Merck
442658
Sigma-Aldrich
Ethynylferrocene
97%
Synonim(y):
Ferrocenylacetylene, Ferrocenylethyne
Wybierz wielkość
1 G
459,20 zł
459,20 zł
Cena katalogowa656,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
459,20 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(HC≡CC5H4)Fe(C5H5)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
459,20 zł
Cena katalogowa656,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
mp
50-54 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C#C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C7H5.C5H5.Fe/c1-2-7-5-3-4-6-7;1-2-4-5-3-1;/h1,3-6H;1-5H;
Klucz InChI
HFWSJSDVVFIFRS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gaulthier Rydzek et al.
ACS nano, 8(5), 5240-5248 (2014-04-18)
Simple preparation methods of chemically versatile and highly functionalizable surfaces remain rare and present a challenging research objective. Here, we demonstrate a simultaneous electropolymerization and electro-click functionalization process (SEEC) for one-pot self-construction of aniline- and naphthalene-based functional polymer films where