Merck
442550
Sigma-Aldrich
Tris[trinitratocerium(IV)] paraperiodate
About This Item
Wzór liniowy:
[Ce(NO3)3]3(H2IO6)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1203.31
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cerium
mp
90 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ce+4].[Ce+4].[Ce+4].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.OI(O)([O-])([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ce.H5IO6.9NO3/c;;;2-1(3,4,5,6)7;9*2-1(3)4/h;;;(H5,2,3,4,5,6,7);;;;;;;;;/q3*+4;;9*-1/p-3
Klucz InChI
UAFAVRCQSOGROV-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)