Kluczowe dokumenty
Z187860
Precisionware bottles
Wide-mouth, capacity 250 mL
Synonim(y):
butelka hdpe, plastikowa butelka, plastikowe butelki
Wybierz wielkość
12 EA
287,00 zł
72 EA
1660,00 zł
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
287,00 zł
72 EA
1660,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Połączenie
Joints threaded neck (45)
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 12 ea
case of 72 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F10625-0006
średnica butelki
58.5 mm
pojemność
250 mL
Opis ogólny
  • Butelki2483 są wykonane z laboratoryjnego/farmaceutycznego polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE).
  • Posiadają szczelne zamknięcie zapewniające ochronę próbki.
  • Solidna, wytrzymała konstrukcja butelki ułatwia przechowywanie próbek cieczy/proszku.
  • Wyprodukowana zgodnie z rygorystycznymi specyfikacjami DOT-2E.
  • Formowana krawędź wlewu ułatwia nalewanie bez rozlewania.
  • Nadaje się do transportu.
Butelka ze szczelną i wytrzymałą ścianką o dużej wytrzymałości. Wyprodukowana zgodnie z rygorystycznymi specyfikacjami DOT-2E. Formowana krawędź ułatwia nalewanie bez rozlewania. Nadaje się do transportu.
Informacje prawne
Precisionware is a trademark of Vectra Precisionware
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)