Merck
441872
Sigma-Aldrich
Calcium
dendritic pieces, purified by distillation, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Atomic calcium, Calcium element
Wybierz wielkość
5 G
1400,00 zł
25 G
5410,00 zł
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1400,00 zł
25 G
5410,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ca
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.08
Beilstein:
4241647
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141503
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
dendritic pieces
oczyszczone przez
distillation
przydatność reakcji
reagent type: reductant
rezystywność
3.5 μΩ-cm, 20°C
bp
1484 °C (lit.)
mp
850 °C (lit.)
gęstość
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ca]
InChI
1S/Ca
Klucz InChI
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Calcium is a highlyreactive and non-toxic metal that is widely used as a reducing agent. It isalso used for the improvement of steel, as a desulfurizer, and as an alloying agent. Calciumis prepared by the aluminothermal or electrolysis method.
Zastosowanie
Prekursor Ca8Al3 i Ca13Al14; międzymetale z nowymi metalicznymi fazami Zintl.7
Calcium can be used as:
  • Process control agent in mechanical alloying of titanium to get maximum powder yield and microstructural stability.
  • A precursor to synthesize Ca8Al3 and Ca13Al14 with metallic Zintl phases and Ca6.2Mg3.8Sn with an unprecedented type of tin chain composed of square-planar tin units.
  • A catalyst in the highly selective oxidation of phenols.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Atoguchi, T.; Kanougi, T.
Zeoraito, 21, 64-64 (2004)
Eleni Gourni et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(10), 1719-1725 (2014-08-26)
Gastrin-releasing peptide receptors (GRPrs) are overexpressed on a variety of human cancers, providing the opportunity for peptide receptor targeting via radiolabeled bombesin-based peptides. As part of our ongoing investigations into the development of improved GRPr antagonists, this study aimed at
Tsai-Wen Chen et al.
Nature, 499(7458), 295-300 (2013-07-23)
Fluorescent calcium sensors are widely used to image neural activity. Using structure-based mutagenesis and neuron-based screening, we developed a family of ultrasensitive protein calcium sensors (GCaMP6) that outperformed other sensors in cultured neurons and in zebrafish, flies and mice in
Byrappa Venkatesh et al.
Nature, 505(7482), 174-179 (2014-01-10)
The emergence of jawed vertebrates (gnathostomes) from jawless vertebrates was accompanied by major morphological and physiological innovations, such as hinged jaws, paired fins and immunoglobulin-based adaptive immunity. Gnathostomes subsequently diverged into two groups, the cartilaginous fishes and the bony vertebrates.
S Boonen et al.
Journal of internal medicine, 259(6), 539-552 (2006-05-18)
Combined calcium and vitamin D supplementation is an essential component of the management of osteoporosis, supported by a strong scientific rationale. The types of individuals who should receive calcium and vitamin D supplements are those: (i) patients with documented osteoporosis
Questions
  1. What is the particle size for this product?
    1 answer
    1. The particle size for the product is 1cm3.