This product is packaged in sealed ampules under Argon.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4580,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 14 630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4580,00 zł
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
dendritic pieces
purified by
distillation
composition
Sr
reaction suitability
core: strontium, reagent type: reductant
resistivity
23 μΩ-cm, 20°C
bp
1384 °C (lit.)
mp
757 °C (lit.)
density
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sr]
InChI
1S/Sr
InChI key
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description dendritic pieces, purified by distillation, 99.99% trace metals basis | description random pieces, 99% | description granular, 99% trace metals basis | description dendritic pieces, purified by distillation, 99.9% trace metals basis |
| assay 99.99% trace metals basis | assay 99% | assay 99% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis |
| form dendritic pieces | form random pieces | form granular | form dendritic pieces |
| resistivity 23 μΩ-cm, 20°C | resistivity 23 μΩ-cm, 20°C | resistivity 23 μΩ-cm, 20°C | resistivity 23 μΩ-cm, 20°C |
| density 2.6 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.6 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.6 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.6 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 757 °C (lit.) | mp 757 °C (lit.) | mp 757 °C (lit.) | mp 757 °C (lit.) |
| bp 1384 °C (lit.) | bp 1384 °C (lit.) | bp 1384 °C (lit.) | bp 1384 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Strontium
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
supp_hazards
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is this product sealed with Ar or He (inert gas) in glass?
1 answer-
Helpful?
-
-
Question about 4N Strontium (5g):441899-5G and Calcium (5g):441872-5G. Are they sealed with Ar or He (inert gas) in glass?
1 answer-
Yes, both products are packaged in sealed ampules under Argon.