Przejdź do zawartości
215414
Calcium
turnings, 99% trace metals basis
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Ca
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.08
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-179-5
Beilstein/REAXYS Number:
4241647
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99% trace metals basis
form
turnings
composition
Ca
reaction suitability
core: calcium, reagent type: reductant
resistivity
3.5 μΩ-cm, 20°C
bp
1484 °C (lit.)
mp
850 °C (lit.)
density
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ca]
InChI
1S/Ca
InChI key
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Application
Precursor to Ca8Al3 and Ca13Al14; intermetallics with new metallic Zintl phases.7
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium
Piktogramy
Flame
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Water-react. 2
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)