441236
Ethyl 2-(ethoxymethylene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate,mixture of cis and trans
96%
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.429 (lit.)
tw
80-82 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCO\C=C(\C(=O)OCC)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H11F3O4/c1-3-15-5-6(8(14)16-4-2)7(13)9(10,11)12/h5H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
Klucz InChI
XNGGOXOLHQANRB-AATRIKPKSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves