Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 277,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 954,00 zł |
Informacje o tej pozycji
277,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
mp
56-62 °C (lit.), 63-65 °C
solubility
ethanol: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless to almost colorless
functional group
bromo
SMILES string
Nc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChI key
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥99.0% (GC) | description 97% | description AldrichCPR |
| assay ≥99.0% (GC) | assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| solubility ethanol: soluble 0.5 g/10 mL, clear, colorless to almost colorless | solubility - | solubility - |
| form solid | form solid | form solid |
| mp 63-65 °C, 56-62 °C (lit.) | mp 56-62 °C (lit.) | mp - |
| functional group bromo | functional group bromo | functional group bromo, amide, ketone |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Bromoaniline
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?