Merck
439630
Sigma-Aldrich
Thulium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.99%
Synonim(y):
Thulium tribromide
About This Item
Wzór liniowy:
TmBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.65
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.99%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: thulium
mp
952 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Tm](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Tm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
HQSWGSFQSCMHFQ-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Used for development of advanced ceramic discharge lamps and metal halide lamps
Reagent for complexation of lanthanide bromides with aluminum bromide
Reactant for preparation of alkali metal thulium bromides
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)