Merck
439401
Sigma-Aldrich
(Phenylthio)acetyl chloride
97%
Synonim(y):
Thiophenoxyacetyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5SCH2COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5825 (lit.)
gęstość
1.258 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
thioether
ciąg SMILES
ClC(=O)CSc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClOS/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Klucz InChI
TWOLQIUHVMTAAE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(Phenylthio)acetyl chloride is an acid halide. It participates in the Friedel -Crafts acylation of arenes to afford α-sulfenylated acetophenones.[1]
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[3, 3]-Sigmatropic rearrangements: short, stereocontrolled syntheses of functionalized vitamin D 3 side-chain units.
Hatcher MA and Posner GH.
Tetrahedron Letters, 43(28), 5009-5012 (2002)