Merck
438375
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium formate solution
30 wt. % in H2O, ≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Formic acid tetramethylammonium salt solution
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)4N(HCOO)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.16
Beilstein:
3916177
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
liquid
stężenie
30 wt. % in H2O
współczynnik refrakcji
n20/D 1.364
bp
102 °C
gęstość
1.02 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[H]C([O-])=O.C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.CH2O2/c1-5(2,3)4;2-1-3/h1-4H3;1H,(H,2,3)/q+1;/p-1
Klucz InChI
WWIYWFVQZQOECA-UHFFFAOYSA-M
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)