Merck
43798
Sigma-Aldrich
Ethyl 1,3-dithiolane-2-carboxylate
≥98.0%
Synonim(y):
Glyoxylic acid ethyl ester ethylene mercaptal
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.27
Beilstein:
118157
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.540
bp
85 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)C1SCCS1
InChI
1S/C6H10O2S2/c1-2-8-5(7)6-9-3-4-10-6/h6H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
OMCSHTHLIQOHDD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1,3-ditiolano-2-karboksylan etylu jest odpowiednikiem α-ketokwasu. Bierze udział w sprzężonych addycjach do enonów.[1][2] Jest nieporęcznym odpowiednikiem octanu ulegającym syn-selektywnym reakcjom aldolowym.[3] Anion pochodzący od 1,3-ditiolano-2-karboksylanu etylu uczestniczy jako nukleofil w całkowitej syntezie dihydrokorynantheolu alkaloidu corynanthe oraz w formalnych syntezach alkaloidów indolowych: takamoniny, rynochofiliny i hirsutyny.[4] Bierze również udział w sprzężonej addycji enolanów do α,β-nienasyconych δ-laktamów pochodzących z fenyloglicynolu.[5]
Inne uwagi
α-Keto acid equivalent; conjugate additions to enones [1][2]; bulky equivalent of acetate undergoing syn-selective aldol reactions[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexander Deiters et al.
The Journal of organic chemistry, 71(17), 6547-6561 (2006-08-12)
We report herein the total synthesis of the corynanthe alkaloid dihydrocorynantheol and the formal syntheses of the indole alkaloids tacamonine, rhynchophylline, and hirsutine. The strategies for assembling the corynanthe and tacaman skeletal frameworks comprised of both the classical ABD -->
M. Kato et al.
Chemistry Letters (Jpn), 213-213 (1984)
H. Paulson et al.
Chemische Berichte, 110, 2127-2127 (1977)
Mercedes Amat et al.
Organic letters, 4(16), 2787-2790 (2002-08-03)
[reaction: see text] Starting from a common chiral bicyclic lactam 11, enantiopure trans- or cis-3-ethyl-4-piperidineacetate derivatives are obtained by conjugate addition of an enolate or a cuprate to the unsaturated lactams 12 or 18, respectively.
L.A. Flippin et al.
Tetrahedron Letters, 26, 2977-2977 (1985)