Merck
245607
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenyl isocyanate
97%
Wybierz wielkość
10 G
397,00 zł
397,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
397,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.01
Beilstein:
608325
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
397,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
0.2 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
bp
118-120 °C/18 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
isocyanate
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1Cl)N=C=O
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-6-2-1-5(10-4-11)3-7(6)9/h1-3H
Klucz InChI
MFUVCHZWGSJKEQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3,4-Dichlorophenyl isocyanate was used in the synthesis of 1,5-disubstituted-2-thiobiuret derivatives via reaction with thioureido-containing aromatic/heterocyclic sulfonamides[1].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
253.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
123 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carbonic anhydrase inhibitors-Part 49: Synthesis of substituted ureido and thioureido derivatives of aromatic/heterocyclic sulfonamides with increased affinities for isozyme I.
Supuran CT, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 33(2), 83-93 (1998)
Neepa Choksi et al.
Cutaneous and ocular toxicology, 39(3), 180-192 (2020-06-27)
OptiSafe is an in chemico test method that identifies potential eye irritants based on macromolecular damage following test chemical exposure. The OptiSafe protocol includes a prescreen assessment that identifies test chemicals that are outside the applicability domain of the test