Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 116,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 335,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.02
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-948-9
Beilstein/REAXYS Number:
636492
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
crystals
116,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97%
form
crystals
bp
259-260 °C/741 mmHg (lit.)
mp
46-52 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H5Cl2N/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H,9H2
InChI key
UQRLKWGPEVNVHT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| bp 259-260 °C/741 mmHg (lit.) | bp 233 °C (lit.) | bp - | bp - |
| mp 46-52 °C (lit.) | mp 65-68 °C (lit.) | mp 109-110 °C (lit.) | mp 34-38 °C |
| form crystals | form crystals | form solid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dichloroaniline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
target_organs
Kidney
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
271.4 °F - closed cup
flash_point_c
133 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?