437247
Poly(ethylene-co-vinyl acetate)
vinyl acetate 12 wt. %, melt index 8 g/10 min (190°C/2.16kg)
About This Item
Polecane produkty
Postać
beads
temp. samozapłonu
500 °F
wskaźnik szybkości płynięcia
8 g/10 min (190°C/2.16kg)
zawiera
400-1200 ppm BHT as antioxidant
skład
vinyl acetate, 12 wt. %
twardość
43 (Shore D, ASTM D 2240)
mp
95 °C
temp. przejścia
softening point 65 °C (Vicat, ASTM D 1525)
gęstość
0.933 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C=C.CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2.C2H4/c1-2-3-4(5)6;1-2/h2H,1,3H2,(H,5,6);1-2H2
Klucz InChI
DQXBYHZEEUGOBF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1