Merck
426717
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-acrylic acid)
acrylic acid 5 wt. %, beads
About This Item
Wzór liniowy:
(CH2CH2)x[CH2CH(CO2H)]y
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opis
drop point 105 °C Mettler
Postać
beads
skład
acrylic acid, 5 wt. %
twardość
≤2.5 dmm (ASTM D 5, 25 °C)
lepkość
575 cP(145 °C, Brookfield)(lit.)
liczba kwasowa
37‑44 mg KOH/g
temp. przejścia
Tm 99-101 °C
gęstość
0.93 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C=C.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H4/c1-2-3(4)5;1-2/h2H,1H2,(H,4,5);1-2H2
Klucz InChI
QHZOMAXECYYXGP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Processing and performance additive. Promotes crystallization of PET. Assists dispersion of additives in plastics.
Cechy i korzyści
Forms reversible ionic clusters (crosslinks). Promotes adhesion to various substrates, tougher, more chemically resistant and more transparent than parent acid copolymer.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ning Luo et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 50(2), 89-96 (2006-06-06)
Poly(ethylene-co-acrylic acid) (EAA) films were reacted with glycine, 12-aminododecanoic acid, aspartic acid, 5-aminoisophthalic acid, ethanolamine, diethylamine, dimethylamine, N-isopropylamine, and dimethylaminoethyleneamine to prepare EAA films with negatively charged, non-charged, hydrophilic, and hydrophobic functionalities. Attenuated total reflectance Fourier transform infrared spectroscopy, differential
Newton C Fawcett et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(16), 6651-6657 (2004-07-28)
Yoshimoto et al. [Anal. Chem. 2002, 74, 4306-4309] reported that a quartz crystal microbalance or QCM changed its response to sucrose solutions according to its angle of immersion. The effect was tentatively attributed to gravity-caused stress on the viscous interface
J Wegmann et al.
Analytical chemistry, 73(8), 1814-1820 (2001-05-08)
A new approach for the synthesis of long alkyl chain length stationary phases for use in reversed-phase liquid chromatography is described. Poly(ethylene-co-acrylic acid) copolymers (i.e., (-CH2CH2-)x[CH2CH(CO2H)-]y) with different levels of acrylic acid were covalently bonded to silica via glycidoxypropyl or
A P Martínez-Camacho et al.
Carbohydrate polymers, 91(2), 666-674 (2012-11-06)
The obtaining of chitosan extruded films was possible by using low density polyethylene (LDPE) as a matrix polymer and ethylene-acrylic acid copolymer as an adhesive, in order to ensure adhesion in the interphase of the immiscible polymers. The obtained blend
Optician's occupational allergic contact dermatitis, paresthesia and paronychia caused by anaerobic acrylic sealants.
L Kanerva et al.
Contact dermatitis, 44(2), 117-119 (2001-02-24)