Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 468,00 zł |
Informacje o tej pozycji
468,00 zł
form
beads
Quality Segment
autoignition temp.
500 °F
melt index
8 g/10 min (190°C/2.16kg)
contains
200-900 ppm BHT as inhibitor
feature
hydrophobic
composition
vinyl acetate, 18 wt. %
hardness
38 (Shore D, ASTM D 2240)
mp
87 °C
transition temp
softening point 61 °C (Vicat, ASTM D 1525)
density
0.94 g/mL at 25 °C
SMILES string
C=C.CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2.C2H4/c1-2-3-4(5)6;1-2/h2H,1,3H2,(H,5,6);1-2H2
InChI key
DQXBYHZEEUGOBF-UHFFFAOYSA-N
Application
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description vinyl acetate 18 wt. %, melt index 8 g/10 min (190°C/2.16kg), contains 200-900 ppm BHT as inhibitor | description vinyl acetate 12 wt. %, melt index 8 g/10 min (190°C/2.16kg) | description average Mw ~500,000 by GPC | description vinyl acetate 40 wt. %, melt index (41-63 dg/min (190°C/2.16kg)), contains 190-910 ppm inhibitor |
| form beads | form beads | form - | form beads |
| density 0.94 g/mL at 25 °C | density 0.933 g/mL at 25 °C | density - | density - |
| mp 87 °C | mp 95 °C | mp - | mp - |
| hardness 38 (Shore D, ASTM D 2240) | hardness 43 (Shore D, ASTM D 2240) | hardness - | hardness 40 (Shore A-2, ASTM D 2240) |
| melt index 8 g/10 min (190°C/2.16kg) | melt index 8 g/10 min (190°C/2.16kg) | melt index - | melt index (41-63 dg/min (190°C/2.16kg)) |
| transition temp softening point 61 °C (Vicat, ASTM D 1525) | transition temp softening point 65 °C (Vicat, ASTM D 1525) | transition temp - | transition temp Tg −40-−30 °C, Tm 110-120 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylene-co-vinyl acetate)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-05-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?