Próba
98%
Postać
solid
mp
204-208 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
ZLPXBWMVZANJJQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- As starting reagent for the synthesis of furosemide.
- Synthesis of 4′-chloro-2′-fluoroacetophenone.
- Synthesis of novel herbicidal isoxazolecarboxamides.
- Preparation of potential liquid crystals.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3