Przejdź do
190632
2-Chlorophenylacetic acid
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
134,00 zł
113,90 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H4CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.59
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-482-0
Beilstein/REAXYS Number:
1101523
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
113,90 zł
Cena katalogowa134,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
solid
mp
92-95 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, chloro
SMILES string
OC(=O)Cc1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI key
IUJAAIZKRJJZGQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Acidity constant (pKa) of 2-chlorophenylacetic acid in water has been evaluated.
Application
2-Chlorophenylacetic acid has been used in the synthesis of phenylacetoxy cellulosics and its halogenated derivatives.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)