Przejdź do
408913
Ethylene glycol methyl ether acrylate
contains 50-100 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
Synonim(y):
2-Methoxyethyl acrylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
320,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHCO2CH2CH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.14
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
221-499-3
MDL number:
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
contains
50-100 ppm MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
56 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-6(7)9-5-4-8-2/h3H,1,4-5H2,2H3
InChI key
HFCUBKYHMMPGBY-UHFFFAOYSA-N
General description
2-methoxyethyl acrylate can undergo RAFT copolymerization with itaconic anhydride.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
40833640796832240
description
contains 50-100 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
description
contains 75-125 ppm hydroquinone as inhibitor, 0-120 ppm hydroquinone monomethyl as inhibitor
description
contains 700 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
description
≥99.0% (GC)
assay
98%
assay
-
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
density
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
56 °C/12 mmHg (lit.)
bp
84 °C/0.2 mmHg (lit.)
bp
-
bp
218-219 °C (lit.)
contains
50-100 ppm MEHQ as inhibitor
contains
75-125 ppm hydroquinone as inhibitor, 0-120 ppm hydroquinone monomethyl as inhibitor
contains
700 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
contains
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
refractive index
n20/D 1.518 (lit.)
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
refractive index
n20/D 1.421
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?