Merck
436054
Sigma-Aldrich
Indium(III) fluoride trihydrate
99%
Synonim(y):
Trójwodzian trifluorku indu
About This Item
Wzór liniowy:
InF3 · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.86
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99%
Formularz
powder and chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: indium
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble(lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.F[In](F)F
InChI
1S/3FH.In.3H2O/h3*1H;;3*1H2/q;;;+3;;;/p-3
Klucz InChI
FRJQEDQNNQVYRT-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Promotes chemoselective addition of TMSCN to aldehydes forming the respective cyanohydrins.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Loh T-P. et al.
Synlett, 369-369 (1998)