Przejdź do
413658
Indium(I) iodide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Indium monoiodide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
InI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.72
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
237-746-3
MDL number:
Assay:
99.999% trace metals basis
Grade:
synthesis grade
Form:
beads
1480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads
assay
99.999% trace metals basis
form
beads
reaction suitability
core: indium, reagent type: catalyst
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
particle size
−10 mesh
SMILES string
[In]I
InChI
1S/HI.In/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FOVZCYAIUZHXGB-UHFFFAOYSA-M
Application
Has been discovered and used as a reagent to propagate some organic reactions, such as cyclization and cleavage of diselenide or disulfide.[1] Can also be used to prepare In-containing complexes.[2]
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
578606439681429422
form
beads
form
powder
form
beads
form
beads
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.998% trace metals basis
grade
synthesis grade
grade
anhydrous
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
reaction suitability
core: indium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: indium, reagent type: catalyst
reaction suitability
core: sodium
reaction suitability
core: potassium
particle size
−10 mesh
particle size
-
particle size
−10 mesh
particle size
−10 mesh
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indium(I) iodide
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)