Merck
435805
Sigma-Aldrich
Potassium hexafluoroaluminate
Synonim(y):
Aluminum tripotassium hexafluoride, Potassium aluminum fluoride (K3 AlF6 ), Potassium hexafluoroaluminate (K3 [AlF6 ]), Tripotassium hexafluoroaluminate
About This Item
Wzór liniowy:
K3AlF6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: aluminum
ciąg SMILES
[K+].[K+].[K+].F[Al-3](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/Al.6FH.3K/h;6*1H;;;/q+3;;;;;;;3*+1/p-6
Klucz InChI
ZIZQEDPMQXFXTE-UHFFFAOYSA-H
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)